missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IFN-beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18738878
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
500 ug
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18738878 25 μg 25 Mikrogramm
18712549 100 μg 100 Mikrogramm
18158800 500 ug 500 Mikrogramm
18121331 1 mg 1 Milligramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18738878

Marke: R&D Systems MAB814RSP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IFN-beta Monoclonal specifically detects IFN-beta in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IFN-beta
Anwendungen Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 76703R
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Neutralization 7-21 ug/mL
Zusammensetzung Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P01574
Gen-Alias Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Gensymbole IFNB1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human IFN-beta Met22-Asn187 Accession # P01574
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3456
Testspezifität Detects human IFN-beta in direct ELISAs.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.