Learn More
R&D Systems™ Human IFN-gamma Quantikine ELISA Kit
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 5.69 pg/mL |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Heparin Plasma, Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human IFN-gamma |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3458 |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | IFG, IFI, IFNG, IFNgamma, IFN-gamma, Immune interferon, interferon gamma, interferon, gamma |
| Mehr anzeigen |