missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human IFN-gamma R1 ELISA Kit
Beschreibung
Human IFN-gamma R1 quantitates human IFN-gamma R1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human IFN-gamma R1.
Dieses Gen (IFNGR1) kodiert die Ligandenbindungskette (Alpha) des Gamma-Interferon-Rezeptors. Der humane Interferon-Gamma-Rezeptor ist ein Heterodimer von IFNGR1 und IFNGR2. Eine genetische Variation von IFNGR1 ist mit einer Empfindlichkeit gegenüber Helicobacter-pylori-Infektionen verbunden. Darüber hinaus sind Defekte im IFNGR1 eine Ursache für die Mendelsche Anfälligkeit für mykobakterielle Erkrankungen, auch bekannt als familiär verbreitete atypische mykobakterielle Infektion.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | antiviral protein, type 2; AVP, type 2; CD119; CD119 antigen; CDw119; Ifgr; IFN-gamma receptor 1; IFN-gammaR; IFN-gamma-R1; IFN-gamma-R-alpha; Ifngr; Ifngr1; IMD27A; IMD27B; immune interferon receptor 1; INF-g receptor; interferon gamma receptor 1; Interferon gamma receptor alpha-chain; interferon-gamma receptor 1; interferon-gamma receptor alpha chain; Nktar |
| Assay-Bereich | 24 bis 6.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 24 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P15260. |
| Gensymbol | IFNGR1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?