Learn More
Gibco™ Human IGF-I LR3, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
Recombinant Recombinant Human IGF-I LR3 is a 9.1 kDa, single, non-glycosylated polypeptide chain containing 83 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P05019 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Functional Assay |
| Zusammensetzung | protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 3479 |
| Molekulargewicht | 9.1 kDa |
| Name | Human IGF-I LR3, Animal-Free |
| Menge | 1 mg |
| Quelle | E. coli |
| Kennzeichnung | RUO |
| Endotoxin-Konzentration | <0.1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |