Learn More
Human IGF-I R/IGF1R Fluorescein-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications
201.00 € - 381.00 €
Spezifikation
Antigen IGF-I R
Klon 33255
Verdünnung Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18723099
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
FAB391F-025
25 Tests
201.00 €
25 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18776756
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
R&D Systems
FAB391F-100
100 Tests
381.00 €
100 Tests
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
IGF-I R/IGF1R Monoclonal specifically detects IGF-I R/IGF1R in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
IGF-I R
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Monoclonal
Purified
RUO
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
CD221, CD221 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, IGF1R, IGF-1R, IGF-I receptor, IGFIR, IGF-IR, IGFR, insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, JTK13, MGC142170, MGC142172, MGC18216, soluble IGF1R variant 1, soluble IGF1R variant 2
IGF1R
IgG1
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Detects human IGF-I R in sandwich immunoassays and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 0.15% cross-reactivity or interference was observed with recombinant human (rh) IGF-I, rhIGF-II, rhIL-3 R alpha , rhIL-9 R, and rhTGF-beta RII.
33255
Flow Cytometry
Fluorescein
Mouse
Human
P08069
3480
S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IGF-I R Glu31-Asn932 Accession # P08069
Primary
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.