Learn More
Human IgG Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18762997
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18762997 100 μg 100 Mikrogramm
18731767 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 18762997
Marke: R&D Systems MAB11013100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
IgG Monoclonal specifically detects IgG in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IgG
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 1268A
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Alias Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Human IgG
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 100 μg
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3500
Testspezifität Detects human IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4 in ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Form Supernatant
Isotype IgG