Learn More
Human IgG Fc APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 3 publications
Marke:  R&D Systems FAB110A-100
Artikelnummer. 18771989
  • 555.00 € / 100 Tests
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
IgG Monoclonal specifically detects IgG in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgG
Monoclonal
APC
Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
IGHG1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IgG 1 Fc region
100 Tests
Primary
Detects chimeric proteins containing a human IgG Fc region in direct ELISAs and Western blots.
Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
IgG1
Flow Cytometry
97924
Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3500
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.