missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IgG Heavy chain Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Artikelnummer. 30236103 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236103 20 μL 20 Mikroliter
30236817 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30236103

Marke: Proteintech 677601IG20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

The Human IgG Heavy chain antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with nature protein of Human IgG Heavy chain. This antibody recognizes human antigen. The Human IgG Heavy chain antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.

Spezifikation

Antigen IgG Heavy chain
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klon 1C6B4
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen nature protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Molekulargewicht des Antikörpers ∼50 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.