Learn More
Human IgG Heavy chain Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Artikelnummer. p-200106558 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30236103 20 μL 20 Mikroliter
30236817 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30236103
Marke: Proteintech 677601IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The Human IgG Heavy chain antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with nature protein of Human IgG Heavy chain. This antibody recognizes human antigen. The Human IgG Heavy chain antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen IgG Heavy chain
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA
Klon 1C6B4
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Immunogen nature protein
Reinigungsverfahren Protein A purification
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C.
Molekulargewicht des Antikörpers ∼50 kDa
Produkttyp Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a