Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IgG total ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 15580937
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15580937
Marke: Invitrogen™ 885055076
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Capture-Antikörperkonzentrat
Für den quantitativen Nachweis von humanem Gesamt-IgG.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Gesamt-Immunglobulin G (IgG) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IgG.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Der Isotyp eines primären Antikörpers und die Anwendung, in der er eingesetzt wird, können zu einer Hintergrundfärbung führen. Primärantikörper-Hintergrundrauschen kann durch Bindung an Fc-Rezeptoren in Zielzellen, durch unspezifische Interaktionen mit zellulären Proteinen, Kohlenhydraten und Lipiden oder durch Zellautofluoreszenz verursacht werden. Isotyp-Kontrollantikörper können als Negativkontrollen dienen, um nicht-spezifische Hintergrundsignale von spezifischen Antikörpersignalen zu unterscheiden, da sie keine relevante Spezifität zu einem Zielantigen haben. Auch wenn Isotypkontrollen am häufigsten in der Durchflusszytometrie eingesetzt werden, sind sie auch in anderen Anwendungen wie der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), der Immunhistochemie und Gelverschiebungen nützlich. Die Isotypkontrollen sollten mit der Spezies und dem Isotyp des primären Antikörpers übereinstimmen, damit der Grad der spezifischen Färbung durch den primären Antikörper genau bestimmt werden kann. Wenn direkt markierte primäre Antikörper verwendet werden, funktioniert die Isotypkontrolle am besten, wenn sie mit demselben Marker wie der Testantikörper konjugiert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 1.6 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,6 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitriert; HRP-konjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 20 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Immunglobulin G
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke