Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes IgG Gesamt
Artikelnummer. 15581617
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
15581617 96 Tests 96 Tests
15591617 10 x 96 Tests 10 Stück
2 options
Artikelnummer. 15581617
Marke: Invitrogen™ BMS2091
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes Gesamt-IgG
Für den quantitativen Nachweis von humanem IgG.
Der ELISA für das humane Gesamt-Immunglobulin G (humanes IgG) quantifiziert humanes IgG in Humanserum oder -plasma.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes IgG.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IgG misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Platinum Kits unterliegen strengen internen Entwicklungs-, Herstellungs- und Qualitätsvalidierungsprozessen, die eine höchstmögliche Produktleistung und optimale Chargenkonsistenz gewährleisten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 1.6 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,24 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 2.6 %
Intraassay-VK 5.3 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Kontrollen, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Immunglobulin G
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke