Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Platin-ELISA-Kit für humanes IgG Gesamt
Beschreibung
Beinhaltet
Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes Gesamt-IgG
Der ELISA für das humane Gesamt-Immunglobulin G (humanes IgG) quantifiziert humanes IgG in Humanserum oder -plasma.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes humanes IgG.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IgG misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 1.6 bis 100 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,24 ng/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Interassay-VK | 2.6 % |
| Intraassay-VK | 5.3 % |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke