missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ IgG1 Human ELISA Kit

Artikelnummer. p-7092021
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15531627 2 x 96 Tests 2 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15531627

Marke: Invitrogen™ BMS2092TWO

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sandwich-ELISA-Kit

Der Human Immunoglobulin G1 (Hu IgG1)-ELISA quantifiziert Hu IgG1 in Humanserum oder -plasma. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IgG1. Verfahrensprinzip Der Human lgG1-Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) misst die Menge des Ziels, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.

Der Isotyp eines primären Antikörpers und die Anwendung, in der er eingesetzt wird, können zu einer Hintergrundfärbung führen. Primärantikörper-Hintergrundrauschen kann durch Bindung an Fc-Rezeptoren in Zielzellen, durch unspezifische Interaktionen mit zellulären Proteinen, Kohlenhydraten und Lipiden oder durch Zellautofluoreszenz verursacht werden. Isotyp-Kontrollantikörper können als Negativkontrollen dienen, um nicht-spezifische Hintergrundsignale von spezifischen Antikörpersignalen zu unterscheiden, da sie keine relevante Spezifität zu einem Zielantigen haben. Auch wenn Isotypkontrollen am häufigsten in der Durchflusszytometrie eingesetzt werden, sind sie auch in anderen Anwendungen wie der Chromatin-Immunpräzipitation (ChIP), der Immunhistochemie und Gelverschiebungen nützlich. Die Isotypkontrollen sollten mit der primären Antikörperart und dem Isotyp übereinstimmen, damit der Gehalt an spezifischer Färbung durch den primären Antikörper genau bestimmt werden kann. Wenn direkt markierte primäre Antikörper verwendet werden, funktioniert die Isotypkontrolle am besten, wenn sie mit demselben Marker wie der Testantikörper konjugiert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 15.6 bis 1,000 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,32 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Interassay-VK 3.8 %
Intraassay-VK 2.7 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, HRP-konjugierter Nachweisantikörper., Waschpuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Immunglobulin G1
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 1 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Nur für Forschungszwecke

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.