Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IgM ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. 15590957
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 15590957
Marke: Invitrogen™ 885062086
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beinhaltet
Capture-Antikörperkonzentrat
Für den quantitativen Nachweis von humanem IgM.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Immunglobulin M (IgM) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IgM.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Human IgM Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Bereich 15.6 bis 1,000 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 15,6 ng/mL
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3507
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitriert; HRP-konjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x TAE-Puffer: Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel: Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Substrat: 1x TMB-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Platte Corning Costar9018 (im Lieferumfang der Produktnummern Nummern mit den Endungen -22, -76 und -86), Certificate of Analysis: Lot-specific instructions for dilution of antibodies and standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 10 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Immunglobulin M
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke