missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, SDS-PAGE |
| Zusammensetzung | 0.1 M Tris Chloride, 0.5 M Sodium Chloride, pH 8.0 |
| Menge | 1 mg |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C short term. For extended storage, add an equal volume of glycerol, aliquot and store at -20°C or below. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | AGM1, MU, VH |
| Inhibitor-Eigenschaften | This product has been tested in SDS-Page and can be used as a control or standard in indirect trapping ELISA for quantitation of antigen in serum using a standard curve, for immunoprecipitation and for western blotting. |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Multi-step |
| Protein | Human IgM |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?