missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-1 alpha/IL-1F1 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18001992
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18001992 50 μg 50 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18001992

Marke: R&D Systems BAF200

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 9 publications

IL-1 alpha/IL-1F1 Polyclonal specifically detects IL-1 alpha/IL-1F1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, ELISA Detection (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-1 alpha/IL-1F1
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL, ELISA Detection (Matched Antibody Pair) 0.1-0.4 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q53QF9
Gen-Alias BAF, Hematopoietin-1, IL1, IL1 alpha, IL-1 alpha, IL1A, IL-1A, IL1-ALPHA, IL1F1, IL-1F1, IL1F1hematopoietin-1, interleukin 1, alpha, interleukin-1 alpha, LAF, LEM, preinterleukin 1 alpha, pro-interleukin-1-alpha
Gensymbole IL1A
Wirtsspezies Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human IL-1 alpha/IL-1F1 (R&D Systems, Catalog # 200-LA) Ser113-Ala271 Accession # Q53QF9
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3552
Testspezifität Detects human IL-1 alpha/IL-1F1 in ELISAs and Western blots. In sandwich immunoassays, less than 0.05% cross-reactivity with recombinant mouse IL-1 alpha , recombinant porcine IL-1 alpha , recombinant rat IL-1 alpha , recombinant human (rh) IL-1 sRI, and rhIL-1 sRII is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.