missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-1 RI Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18022512
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18022512 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18022512

Marke: R&D Systems AF269

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 7 publications

IL-1 RI Polyclonal specifically detects IL-1 RI in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-1 RI
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Neutralization 0.5-2.0 ug/mL, CyTOF-ready
Gen-Alias CD121 antigen-like family member A, CD121a, CD121a antigen, IL1R, IL1R1, IL1RI, IL-1RI, IL1RT1, IL-1RT1, IL-1RT-1, Interleukin 1 Receptor 1, interleukin 1 receptor, type I, interleukin receptor 1, interleukin-1 receptor type 1, p80
Gensymbole IL1R1
Wirtsspezies Goat
Immunogen S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human IL-1 RI
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3554
Testspezifität Detects human IL-1 RI in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.