missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-12 p70 Quantikine ELISA Kit
Beschreibung
The Human IL-12 p70 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-12 p70/IL-12A in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul), urine (200 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 7.80 - 500pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 5pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urin |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human IL-12p70 |
| Ausreichend für | 1 x 96-well Plate |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?