missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-12 p70 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human IL-12 p70 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-12 p70/IL-12A in cell culture supernates (200 ul), serum (200 ul), edta plasma (200 ul), heparin plasma (200 ul), citrate plasma (200 ul), urine (200 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 7.80 - 500pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 5pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urin |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human IL-12p70 |
| Ausreichend für | 1 x 96-well Plate |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur