Learn More
R&D Systems™ Human IL-15 DuoSet ELISA
Beschreibung
The Human IL-15 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-15.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | ELISA Development Kit |
| Menge | 1 Kit |
| Spezies | Human |
| Konjugat | Biotin |
| Assay-Bereich | 15.60 to 1000 pg/mL |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 3600 |
| Verpackungsmenge | 15 Platten |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |