missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-15 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Ausreichend für:
1 x 96-Well-Platte
6 x 96-Well-Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human IL-15 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-15 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 3.90 - 250pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human IL-15 |
| Ausreichend für | 6 x 96-Well-Platten |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto