Learn More
R&D Systems™ Human IL-17 DuoSet ELISA
Artikelnummer. 30020985
Change view
Click to view available options
Verpackungsmenge:
15 Platten
5 Platten
Packungsgröße:
1 Set
5 Stück
Artikelnummer. Verpackungsmenge unitSize
30020985 15 Platten 1 Set
30000500 5 Platten 5 Stück
2 options
Artikelnummer. 30020985
Marke: R&D Systems™ DY317
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Human IL-17 DuoSet ELISA from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human IL-17 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-17/IL-17A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp ELISA Development Kit
Menge 1 Kit
Spezies Human
Konjugat Biotin
Assay-Bereich 15.60 to 1000 pg/mL
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3605
Synonym CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17A, IL-17Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17CTLA-8, IL17interleukin-17A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17A
Verpackungsmenge 15 Platten
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.