missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human IL-17 Quantikine ELISA Kit

Artikelnummer. 18772304
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
18772304 1 Platte 1 Set
18762274 6 Platten 1 Set
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18772304

Marke: R&D Systems™ D1700

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human IL-17 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.

The Human IL-17 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-17/IL-17A in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 31.20 - 2000pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 15pg/mL
Konjugat HRP
Kreuzreaktivität <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Probentyp Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Spezifität Natural and Recombinant Human IL-17
Ausreichend für 1 x 96-well Plate
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3605
Menge 1 Platte
Probenvolumen Cell Culture Supernates (100uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL),Citrate Plasma (100uL)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17 A, IL-17 Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17 CTLA-8, IL17interleukin-17 A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17 A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.