missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-17 QuicKit Control Group 272
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Control |
| Gen-ID (Entrez) | 3605 |
| Menge | 1 jeweils |
| Lagerungsbedingungen | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | CTLA8, CTLA-8, CTLA8cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 8, IL17, IL17A, IL-17 A, IL-17 Acytotoxic T-lymphocyte-associated protein 8, IL-17 CTLA-8, IL17interleukin-17 A, interleukin 17 (cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 8), interleukin 17 A |
| Ziel | Human |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?