Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ ELISA Ready-SET-Go!™ für humanes IL-17AF (Heterodimer) Kit
Artikelnummer. 15571047
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
Enthält Azid
Artikelnummer. 15571047
Marke: Invitrogen™ 88711722
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Enthält Azid
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • Assay-Verdünner. 5x konzentriert
  • Waschpuffer. 10x konzentriert
  • Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
  • Stopplösung
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des Gehalts an humanem IL-17AF-Protein u.a. aus Serum, Plasma und Zellkulturüberständen. Dieser Assay zeigt Parallelität bei der Messung rekombinanter und nativer humaner IL-17AF-Proteine und einen Standardkurvenbereich von 30 bis 4000 pg/ml.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes IL-17AF (Heterodimer) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-17AF.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
  • ELISA Ready-SET-Go! für humanes IL-17AF Das Reagenzien-Set (mit oder ohne Mikrotiterplatten mit hoher Affinitätsbindung) enthält die erforderlichen Reagenzien, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent Assays (ELISA)
  • Es wird minimale Kreuzreaktivität mit dem IL-17A-Homodimer (2 %) und keine Kreuzreaktivität mit IL-17F nach übermäßigem Spiken (100 ng/ml) beobachtet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q16552, Q96PD4
Assay-Bereich 30 bis 4,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 30 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 112744, 3605
Gensymbol IL-5
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, Assay-Verdünnungsmittel: 5x konzentriert, Waschpuffer: 10x konzentriert (100 ml von 10x pro Platte), Nachweisenzym: Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Stopplösung: 5 ml einer 1x-Lösung pro Platte, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 2 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-IL-17AF, IL17AF
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke