missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-17E (IL-25), Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17873523
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17873523

Marke: Gibco™ AF2002425UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-17E is a 33.8 kDa disulfide-linked homodimer of two 146 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Interleukin 25 (IL-25) is a member of the IL-17 family and is identified as a proinflammatory cytokine which is produced by Th17 effector cells thus enabling the Th17 subset to initiate or maintain the autoimmune process in diseases such as Rheumatoid Arthritis. IL-25 also induces activation of NF-kappa-B and stimulates production of the proinflammatory chemokine IL-8. IL-25 itself is activated through IL-23, IL-5, and TGF-beta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9H293
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 64806
Molekulargewicht 33.8 kDa
Name Human IL-17 E (IL-25), Animal-Free
Menge 25 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/ μg
Gen-Alias D17Wsu104e; il 17 e; Il17e; IL-17 E; Il25; IL-25; ILN; Interleukin; interleukin 17 E; interleukin 25; interleukin-17 E; Interleukin-25; Ly6elg; Mydgf; myeloid derived growth factor; myeloid-derived growth factor; RGD1561632; UNQ3120/PRO10272; UPF0556 protein C19orf10 homolog
Gebräuchliche Bezeichnung IL-25
Gensymbol IL25
Biologische Aktivität Determined by its ability to induce IL-8 in. human PBMCs using a concentration range of 10-100 ng.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MYSHWPSCCP SKGQDTSEEL LRWSTVPVPP LEPARPNRHP ESCRASEDGP LNSRAISPWR YELDRDLNRL PQDLYHARCL CPHCVSLQTG SHMDPRGNSE LLYHNQTVFY RRPCHGEKGT HKGYCLERRL YRVSLACVCV RPRVMG
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt