missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-19 Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17861413
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17861413 100 μg 100 Mikrogramm
17840073 10 μg 10 Mikrogramm
17851903 1 mg 1 Milligramm
17800063 250 μg 250 Mikrogramm
17801723 2 μg 2 Mikrogramm
17860233 500 μg 500 Mikrogramm
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17861413

Marke: Gibco™ 20019100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-19 is a 35.8 kDa homodimer of two 154 amino acid chains. In solution, IL-19 exists predominantly as a non-disulfide-linked dimer. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

The protein encoded by this gene is a cytokine that belongs to the IL10 cytokine subfamily. This cytokine is found to be preferentially expressed in monocytes. It can bind the IL20 receptor complex and lead to the activation of the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3). A similar cytokine in mouse is reported to up-regulate the expression of IL6 and TNF-alpha and induce apoptosis, which suggests a role of this cytokine in inflammatory responses. Alternatively spliced transcript variants encoding the distinct isoforms have been described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9UHD0
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 29949
Molekulargewicht 35.8 kDa
Name Human IL-19
Menge 100 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias il 19; IL-10 C; IL19; IL-19; ILN; Interleukin; interleukin 19; Interleukin19; interleukin-19; MDA1; MDA-1; melanoma differentiation associated protein-like protein; melanoma differentiation-associated protein-like protein; NG0.1; ZMDA1
Gebräuchliche Bezeichnung IL-19
Gensymbol IL19
Biologische Aktivität Determined by its ability to stimulate the proliferation of HEK-Blue IL-19 TM reporter cells.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MLRRCLISTD MHHIEESFQE IKRAIQAKDT FPNVTILSTL ETLQIIKPLD VCCVTKNLLA FYVDRVFKDH QEPNPKILRK ISSIANSFLY MQKTLRQCQE QRQCHCRQEA TNATRVIHDN YDQLEVHAAA IKSLGELDVF LAWINKNHEV MSSA
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.