Learn More
Invitrogen™ Human IL-1b High Sensitivity ELISA Kit
Artikelnummer. 30054496
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Tests
Packungsgröße:
96 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30054496 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30054496 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BMS2242HS
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
High Sensitivity Sandwich ELISA-Kit
The Human High Sensitivity Interleukin 1 beta (Hu HS IL-1B) ELISA quantitates Hu HS IL-1β in human serum, plasma, urine, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HS IL-1beta Principle of the method The Human HS IL-1B solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. A special amplification reagent step is added to achieve the high sensitivity capability. After incubation and washing steps to rid the microplate of unbound substances, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Interleukin-1-beta (IL-1-beta) ist ein proinflammatorisches Zytokin, das von Monozyten, Makrophagen und dendritischen Zellen exprimiert wird. IL-1beta wird als Reaktion auf entzündliche Reize als inaktive Vorform von 31 kDa synthetisiert, die sich im Zytosol anreichert. Die Spaltung von pro-IL-1beta in das aktive 17 kDa-Protein erfordert die Aktivierung von Inflammasomen, Multiprotein-Komplexe, die auf Pathogene, Stressbedingungen und andere Gefahrensignale reagieren. Die Aktivierung des Inflammasoms löst die Verarbeitung des Caspase-1-Vorläufers in seine aktive Form aus, die wiederum pro-IL-1beta spaltet. IL-1beta fehlt ein Signalsequenz-Peptid für den klassischen ER/Golgi-Weg, es wird neben Caspase-1 über einen wechselnden und noch nicht vollständig bekannten Mechanismus sezerniert. Obwohl IL-1beta am häufigsten in seiner aktiven Form sezerniert wird, kann unter bestimmten biologischen Bedingungen eine Sekretion des ungespaltenen Proteins nachgewiesen werden. IL-1beta signalisiert über zwei Rezeptoren, IL-1RI und IL-1RII, die beide mit IL-1alpha geteilt werden. Die IL-1beta-Aktivität kann durch den IL-1-Rezeptorantagonisten (IL-1RA) moderiert werden, ein Protein, das von vielen Zelltypen produziert wird und die Rezeptorbindung durch kompetitive Hemmung blockiert. IL-1beta spielt eine wichtige Rolle bei der angeborenen Wirtsabwehr, indem es die Produktion anderer proinflammatorischer Zytokine in Zielzellen auslöst und Akutphasen-Reaktionen auf Infektionen und Verletzungen auslöst. Erhöhte Konzentrationen von IL-1beta wurden mit vielen chronisch-entzündlichen Erkrankungen assoziiert, wobei IL-1beta Antikörper mit potenziell therapeutischer Bedeutung neutralisiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P01584
Assay-Bereich 0,16 to 10,0
Assay-Empfindlichkeit: 0.05 pg/mL
Beschreibung Human IL-1b High Sensitivity ELISA Kit
Konjugat HRP
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Supernatant, Urine
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Geräte) Colorimetric Microplate Reader
Gen-ID (Entrez) 3553
Gensymbol IL1B
Interassay-VK 8.1%
Intraassay-VK 6.7
Kitinhalt Pre-coated microwell plate, Biotinylated Detection Antibody, Streptavidin-HRP, Standard, Sample Diluent, Assay Buffer Concentrate, Amplification Reagent I, Amplification Reagent II, Wash Buffer Concentrate, Substrate Solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL, Urine 50 μL
Lagerungsbedingungen Store kit at 2°C to 8°C. Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 18 hrs