Learn More
Invitrogen™ Instant-ELISA™-Kit für humanes IL-2
Artikelnummer. 15511737
Change view
Click to view available options
Menge:
128 Tests
Packungsgröße:
128 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
15511737 128 Tests 128 Tests
1 options
Artikelnummer. 15511737
Marke: Invitrogen™ BMS221INST
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalen Antikörpern (murin) gegen humanes IL-2, Biotin-Konjugat (polyklonaler Anti-IL-4-Antikörper), Probenverdünnungsmittel und Streptavidin-HRP, gefriergetrocknet
  • Aluminiumbeutel mit einer humanen IL-4-Standardkurve (farbig)
  • Waschpufferkonzentrat 20x (phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 1 % Tween 20)
  • Substratlösung (Tetramethylbenzidin)
  • Probenverdünnungsmittel (Anwendung, wenn eine externe Vorverdünnung der Proben erforderlich ist)
  • Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
  • Klebefolien für Mikrotiterplatten
Instant ELISA-Kit
Das ELISA für humanes Interleukin2 (Hu IL-2) quantifiziert Hu IL-2 in Humanserum, Plasma, Zellkulturüberständen, Fruchtwasser, Gelenkflüssigkeit, Urin und anderen Körperflüssigkeiten. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu-IL-2. Verfahrensprinzip Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) für Human-IL-2 misst die Menge des Zieles, das zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Capture-Antikörper. Das Sandwich wird durch die Bindung des zweiten Nachweisantikörpers an das Ziel an einem anderen Epitop des Capture-Antikörpers gebildet. Ein mit Enzym konjugierter Antikörper bindet das gebildete Sandwich. Nach Inkubations- und Waschschritten zur Säuberung der Mikrotiterplatte von ungebundenen Substanzen wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Interleukin 2 (IL-2) ist ein immunmodulierendes Zytokin, das für die Proliferation aktivierter T-Zellen, Ausdifferenzierung von B-Zellen, natürlichen Killerzellen, Monozyten und Makrophagen von Bedeutung ist. Il-2 signalisiert durch den IL-2-Rezeptor (IL-2R), einen heterotrimerischen Proteinkomplex, dessen Gamma-Kette auch von Interleukin 4 (IL-4) und Interleukin 7 (IL-7) gemeinsam genutzt wird. Die Expression des IL-2-Gens in reifen Thymozyten ist monoallelisch. Das ist ein ungewöhnlicher Regulationsmodus zur Kontrolle der präzisen Expression eines Einzelgens. Die gezielte Störung eines Gens ähnlich wie IL-2 bei Mäusen führt zu einer Colitis ulcerosa-ähnlichen Erkrankung und weist auf eine wesentliche Rolle dieses Gens bei der Immunantwort auf Antigen-Stimulationen hin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P60568
Assay-Bereich 18.8 bis 1,200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2,3 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Fruchtwasser, Plasma, Serum, Überstand, Überstand, Urin
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3558
Gensymbol IL-2,TCGF,Lymphokin
Interassay-VK 7.4 %
Intraassay-VK 5.8 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Mikrotiterplatte, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Lyophilisiert, Standardkurvenstreifen, Waschpufferkonzentrat, Substratlösung, Stopplösung, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 128 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Fruchtwasser, 50 μl; Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl; Synovialflüssigkeit, 50 μl; Urin, 50 μl
Lagerungsbedingungen -20 °C
Synonym Aldesleukin, T-Zellwachstumsfaktor, TCGF
Ziel Human
Prüfzeit 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 10 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke