missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-20 Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17801313
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Mikrogramm
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17801313

Marke: Gibco™ 200202UG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-20 is a 35.2 kDa homodimeric protein consisting of two 153 amino acid polypeptide chains. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Cytokines that signal through Class II receptors form a distinct family that includes the interferons and interleukin 10 (IL-10). Recent identification of several IL-10 homologs has defined a cytokine subfamily that includes AK155, IL-19, IL-20, IL-22, and IL-24. IL-20 belongs to the IL-10 family and plays a role in skin inflammation and the development of hematopoietic cells. Little is known about its other biological functions and clinical implications. These cytokines display pro-inflammatory activities in different tissues, including skin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q9NYY1
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 50604
Molekulargewicht 35.2 kDa
Name Human IL-20
Menge 2 μg
Quelle E. coli
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <1 EU/ μg
Gen-Alias cytokine Zcyto10; four alpha helix cytokine; four alpha helix cytokine ZCYTO10; four helix bundle cytokine 10; il 20; IL10D; Il20; IL-20; ILN; Interleukin; interleukin 20; interleukin-20; MGC96907; PRO1801; UNQ852; UNQ852/PRO1801; ZCYTO10
Gebräuchliche Bezeichnung IL-20
Gensymbol Il20
Biologische Aktivität Determined by its ability to stimulate the proliferation of HEK-Blue IL-19 TM reporter cells.
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MLKTLNLGSC VIATNLQEIR NGFSEIRGSV QAKDGNIDIR ILRRTESLQD TKPANRCCLL RHLLRLYLDR VFKNYQTPDH YTLRKISSLA NSFLTIKKDL RLCHAHMTCH CGEEAMKKYS QILSHFEKLE PQAAVVKALG ELDILLQWME ETE
Inhalt und Lagerung -20°C
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt