Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-22 Platinum ELISA Kit
Artikelnummer. 15531567
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
Artikelnummer. Menge unitSize
15531567 10 x 96 Tests 10 Stück
15521567 96 Tests 96 Tests
2 options
Artikelnummer. 15531567
Marke: Invitrogen™ BMS2047TEN
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes IL-22
Biotin-konjugierter, monoklonaler Anti-Human-IL-22-Antikörper
Streptavidin-HRP
Gefriergetrockneter Human-IL-22-Standard, 4 ng/ml nach Rekonstitution
Probenverdünnungsmittel
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Für den quantitativen Nachweis humaner IL-22.
Der ELISA für humanes Interleukin-22 (humanes IL-22) quantifiziert humanes IL-22 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-22.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-22 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
IL-22 also known as IL-10-related T-cell derived inducible factor, is an alpha helical cytokine and is considered a member of the IFN-IL-10 family, which includes IL-19, IL-20, IL-24, IL-26, IL-28, IL-29, and the type I and II interferons. IL-22 is produced mainly by activated T cells and NK cells. In humans, the IL-22 gene is located on the q arm of chromosome 12, and is structurally related to IL10. IL-22 acts by engaging the heterodimeric receptor complex consisting of primary receptor IL-22R1 and accessory receptor IL-10R2. IL-22R1 also binds IL-20 and IL-24; IL-10R2 also binds IL-10, IL-27, IL-28, and IL-29. Binding of IL-22 to its receptor complex induces signal transduction, particularly via the JAK-STAT pathway. In addition to the membrane-bound IL-22R1/IL-10R2 complex, a soluble single-chain IL-22 receptor termed IL-22BP has been found to antagonize IL-22 binding and signaling. IL-22 appears not to directly influence immune cells, and major targets of the cytokine appear to be nonimmune cells, such as cells of the skin, digestive and respiratory system, as well as hepatocytes, and keratinocytes. IL-22 has been described as an effector cytokine of the Th17 lineage. Along with IL-17A and IL-17F, IL-22 regulates genes associated with innate immunity of the skin. IL-17A, IL-17F and IL-22 are all co-expressed by Th17 cells, however, they are differentially regulated. The effects of IL-22 include induction of acute phase reactants and antimicrobial proteins, as well as increasing the mobility of keratinocytes. IL-22 is highly expressed during chronic inflammation, and found to activate intracellular kinases and transcription factors. IL-22 is critical for host defense against infections of extracellular pathogens, and promotes wound-healing responses. IL-22 is upregulated in activated T cells. IL-22 has been reported to mediate IL-23-induced acanthosis and dermal inflammation through activation of STAT3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q9GZX6
Assay-Bereich 31.3 bis 2,000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 5,0 pg/mL
Inhalt und Lagerung Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to human IL-22
Biotin-Conjugate anti-human IL-22 monoclonal antibody
Streptavidin-HRP
Human IL-22 Standard lyophilized, 4 ng/mL upon reconstitution
Sample Diluent
Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA)
Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20)
Substrate Solution (tetramethyl-benzidine)
Stop Solution (1M Phosphoric acid)
Adhesive Films
Konjugat Biotin
Immunassay-Kit-Format Sandwich ELISA Kit
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-Alias Cytokine Zcyto18; EGK_03903; il 22; IL-10-related T-cell-derived inducible factor; IL-10-related T-cell-derived-inducible factor; IL-21; IL22; IL-22; Il22a; IL-22a; IL-D110; ILN; ILTIF; IL-TIF; ILTIF alpha; IL-TIF alpha; ILTIFa; Interleukin; interleukin 10-related T cell-derived inducible factor; interleukin 22; Interleukin22; interleukin-22; Interleukin-22a; RGD1561292; TIFa; TIFIL-23; UNQ3099/PRO10096; ZCYTO18Cytokine Zcyto18; EGK_03903; il 22; IL-10-related T-cell-derived inducible factor; IL-10-related T-cell-derived-inducible factor; IL-21; IL22; IL-22; Il22a; IL-22a; IL-D110; ILN; ILTIF; IL-TIF; ILTIF alpha; IL-TIF alpha; ILTIFa; Interleukin; interleukin 10-related T cell-derived inducible factor; interleukin 22; Interleukin22; interleukin-22; Interleukin-22a; RGD1561292; TIFa; TIFIL-23; UNQ3099/PRO10096; ZCYTO18; IL-21; IL-22; IL-D110; IL-TIF; ILTIF; TIFIL-23; TIFa; zcyto18
Gen-ID (Entrez) 50616
Gensymbol IL-21, IL-22, IL-D110, IL-TIF, ILTIF, TIFIL-23, TIFa, zcyto18
Interassay-VK 4.5 %
Intraassay-VK 6.7 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assaypufferkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Protein-Aliase IL-22, Cytokine Zcyto18, IL-10-related T-cell-derived-inducible factor, IL-TIF
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym ILD110, ILTIF, TIFa
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 Std 10 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke