Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-22 Platinum ELISA Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Aluminiumbeutel mit einer Mikrotiterplatte, beschichtet mit monoklonalem Antikörper gegen humanes IL-22
Biotin-konjugierter, monoklonaler Anti-Human-IL-22-Antikörper
Streptavidin-HRP
Gefriergetrockneter Human-IL-22-Standard, 4 ng/ml nach Rekonstitution
Probenverdünnungsmittel
Assay-Pufferkonzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20 und 10 % BSA)
Waschpuffer Konzentrat 20x (PBS mit 1 % Tween 20)
Substratlösung (Tetramethyl-Benzidin)
Stopplösung (1 M Phosphorsäure)
Blue-Dye
Green-Dye
Red-Dye
Klebefolien
Der ELISA für humanes Interleukin-22 (humanes IL-22) quantifiziert humanes IL-22 in Humanserum, Plasma, gepufferter Lösung oder Zellkulturmedium.Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Hu IL-22.Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für humanes IL-22 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Target-Menge.Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft.Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Gehäuse Q9GZX6 |
| Assay-Bereich | 31.3 bis 2,000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 5,0 pg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Aluminum pouch(es) with a Microplate coated with monoclonal antibody to human IL-22 Biotin-Conjugate anti-human IL-22 monoclonal antibody Streptavidin-HRP Human IL-22 Standard lyophilized, 4 ng/mL upon reconstitution Sample Diluent Assay Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20 and 10% BSA) Wash Buffer Concentrate 20x (PBS with 1% Tween 20) Substrate Solution (tetramethyl-benzidine) Stop Solution (1M Phosphoric acid) Adhesive Films |
| Konjugat | Biotin |
| Immunassay-Kit-Format | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke