missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-22 R alpha 1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18041742
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18041742 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18041742

Marke: R&D Systems AF2770

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

IL-22R alpha 1 Polyclonal specifically detects IL-22R alpha 1 in Human samples. It is validated for Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-22R alpha 1
Anwendungen Neutralization
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Neutralization 0.2-1 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q8N6P7
Gen-Alias CRF2-9, CRF2-9interleukin 22 receptor, Cytokine receptor class-II member 9, Cytokine receptor family 2 member 9, IL-22 receptor subunit alpha-1, IL22R, IL22R alpha 1, IL22R1, IL22RA1, IL-22RA1, IL-22R-alpha-1, IL-TIF-R1, interleukin 22 receptor, alpha 1, interleukin-22 receptor subunit alpha-1, zcytoR11
Gensymbole IL22RA1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human IL-22 R alpha 1 Pro18-Thr228 Accession # Q8N6P7
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 58985
Testspezifität Detects human IL-22 R alpha 1 in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human IL-20 R beta is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.