Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-23 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit
Artikelnummer. p-7091929
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12700170 10 x 96 Tests 1 Stück
15501087 2 x 96 Tests 2 Stück
2 options
Enthält Azid
Artikelnummer. 12700170
Marke: Invitrogen™ 88723786
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Enthält Azid
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • 10X-Beschichtungspuffer. Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers
  • 5x ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel. Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms
  • Probenverdünner A
  • Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung des humanen IL-23-Proteingehalts aus Proben, einschließlich Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin 23 (IL-23) enthält vor-gematchte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzymimmunoassays (ELISAs) für den Nachweis und die Quantifizierung der Konzentrationen des humanen IL-23-Proteins.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Human IL-23 Ready-SET-Go! -ELISA-Set enthält die erforderlichen Reagenzien, Standards, Puffer und Verdünnungsmittel für quantitative enzymgebundene Immunosorbentien-Assays (ELISA)
  • Mit diesem ELISA-Kit wurden Störungen durch CpG-Oligodesoxynukleotide (oder CpG-ODN) beobachtet
  • Es wurde ein verbessertes Probenverdünnungsmittel hinzugefügt, das diesen Effekt minimiert. Bei der Verwendung der CpG-Verbindung in diesem Assay sollten jedoch weiterhin Kontrollen verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse Q9NPF7
Assay-Bereich 15 – 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 15 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 51561
Gensymbol AI553453, CCP-1/C11, CCP1, CTLA-1, CTLA1, GZB
Kitinhalt Capture-Antikörper:Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper:Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard:Rekombinantes Zytokin zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, 10x-Beschichtungspuffer:Puffer für die Beschichtung des Capture-Antikörpers, 5x-ELISA/ELISPOT-Verdünnungsmittel:Puffer zum Blockieren und Verdünnen des Nachweisantikörpers und -enzyms, Probenverdünner A:12 ml einer 1x-Lösung pro Platte, Nachweisenzym:Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung:Tetramethylbenzidin (TMB)-Substratlösung, Analysezertifikat:Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards, 96-Well-Mikrotiterplatte:Corning Costar 9018 (im Lieferumfang von Produkt-Kat.-Nrn. enthalten, die auf -22, -44, -76 und -86 enden)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-23, IL23, p40, p19
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Show More Show Less
Nur für Forschungszwecke