missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-24 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18730197
Change view
Click to view available options
Menge:
25 μg
500 μg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18730197 25 μg 25 Mikrogramm
18190181 500 μg 500 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18730197

Marke: R&D Systems MAB19652SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-24 Monoclonal specifically detects IL-24 in Human samples. It is validated for ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-24
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 283161
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer Q13007
Gen-Alias C49A, FISP, IL10B, IL24, IL-24, interleukin 24, mda-7, MDA7MOB5, melanocyte-associated Mda-7, melanoma differentiation association protein 7, Melanoma differentiation-associated gene 7 protein, MOB-5, ST16, ST16interleukin-24, suppression of tumorigenicity 16 (melanoma differentiation), Suppression of tumorigenicity 16 protein
Gensymbole IL24
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-24 Gln50-Leu206 Accession # Q13007
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 11009
Testspezifität Detects human IL-24 in ELISAs.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.