Learn More
Gibco™ Human IL-34 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
200-34-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-34-500UG). Recombinant Human IL-34 is a 52.5 kDa homodimeric glycoprotein consisting of 460 amino acid residues, including a C-terminal His-Tag. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Q6ZMJ4 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 146433 |
| Molekulargewicht | 52.5 kDa |
| Name | Human IL-34 |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | HEK293 cells |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |