Learn More
R&D Systems™ Human IL-4 Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
1 Platte
6 Platten
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
The Human IL-4 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human IL-4 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), citrate plasma (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 31.20 - 2000pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 10pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Kreuzreaktivität | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Produkttyp | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Probentyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Spezifität | Natural and Recombinant Human IL-4 |
| Ausreichend für | 1 x 96-well Plate |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Mehr anzeigen |