missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human IL-6 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
IL-6 Monoclonal specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IL-6 |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Neutralization |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 1936R |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Neutralization 8.00-80.0 ng/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL |
| Zusammensetzung | Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Gen-Zugriffsnummer | P05231 |
| Gen-Alias | B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
| Gensymbole | IL6 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?