missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-6 Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18162641
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
500 ug
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
500 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18162641 25 μg 25 Mikrogramm
18122941 100 μg 100 Mikrogramm
18131831 1 mg 1 Milligramm
18170881 500 ug 500 Mikrogramm
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18162641

Marke: R&D Systems MAB2061RSP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Monoclonal Antibody

IL-6 Monoclonal specifically detects IL-6 in Human samples. It is validated for Neutralization, Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-6
Anwendungen Flow Cytometry, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 1936R
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Neutralization 8.00-80.0 ng/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 5-25 ug/mL
Zusammensetzung Supplied as a solution in PBS. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P05231
Gen-Alias B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor, HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A
Gensymbole IL6
Wirtsspezies Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human IL-6 Val30-Met212 Accession # P05231
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from cell culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3569
Testspezifität Detects human IL-6 in direct ELISAs. Does not cross-react with recombinant IL-6 from mouse, rat, or pig.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.