missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-6R alpha (Research Grade Tocilizumab Biosimilar) Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18794404
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18794404 25 μg 25 Mikrogramm
18754304 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18794404

Marke: R&D Systems MAB11482SP

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Monoclonal Antibody

IL-6R alpha Monoclonal antibody specifically detects IL-6R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-6R alpha
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction
Klassifikation Monoclonal
Klon Hu203
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 μg/10^6 cells, ELISA, Blockade of Receptor-ligand Interaction 0.25 μg/10^6 cells
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
Gen-Zugriffsnummer P08887
Gen-Alias CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R, IL6R alpha, IL-6R-1, IL6RA, IL-6RA, IL6RQ, interleukin 6 receptor
Wirtsspezies Human
Immunogen E. coli-derived recombinant human IL-6R alpha, Arg387-Arg468, Accession # P08887
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3570
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.