missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Human IL-7, Animal-Free Recombinant Protein, PeproTech®

Artikelnummer. 17826538
Change view
Click to view available options
Menge:
2 μg
250 μg
50 μg
Packungsgröße:
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
50 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17826538 50 μg 50 Mikrogramm
17816528 250 μg 250 Mikrogramm
17826418 2 μg 2 Mikrogramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17826538

Marke: Gibco™ AF2000750UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Recombinant Human IL-7 is a 17.5 kDa protein containing 153 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Interleukin 7 (IL-7) is a hematopoietic cytokine that is constitutively produced by stromal cells from the bone marrow and thymus. IL-7 signals through the IL-7R to promote the differentiation of hematopoietic stem cells to lymphoid precursor cells, which give rise to T cells, B cells, and natural killer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P13232, P16871
Zur Verwendung mit (Anwendung) Functional Assay
Format Lyophilized
Zusammensetzung protein with no preservative
Gen-ID (Entrez) 3574, 3575
Molekulargewicht 17.5 kDa
Name Human IL-7, Animal-Free
Reinigungsverfahren HPLC, SDS-PAGE
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO
Endotoxin-Konzentration <0.1 EU/ μg
Gen-Alias A630026I06Rik; H-IL-7; hlb368; IL7; Il-7; ILN; Interleukin; interleukin 7; Interleukin7; interleukin-7; M-IL-7
Gebräuchliche Bezeichnung IL-7
Gensymbol Il7
Biologische Aktivität Determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse 2E8 cells. The expected ED50 ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg
Produkttyp Protein
Konjugat Unconjugated
Rekombinant Recombinant
Sequenz MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
Inhalt und Lagerung -20°C
Aktivität Determined by its ability to stimulate the proliferation of mouse 2E8 cells. The expected ED50 ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg
Expressionssystem E. coli
Form Lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.