Learn More
Gibco™ Human IL-7 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
200-07-1MG will be provided as 2 x 500 μg (200-07-500UG). Recombinant Human IL-7 is a 17.5 kDa protein containing 153 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P13232, P16871 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Control, Western Blot Control, ELISA Standard, Bioactivity |
| Zusammensetzung | Protein with no preservative |
| Gen-ID (Entrez) | 3574, 3575 |
| Molekulargewicht | 17.5 kDa |
| Name | Human IL-7 |
| Reinigungsverfahren | Purified |
| Menge | 100 μg |
| Quelle | E. coli |
| Lagerungsbedingungen | -20°C |
| Mehr anzeigen |