missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human IL-7R alpha/CD127 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18740879
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18740879 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18740879

Marke: R&D Systems FAB306R100UG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

IL-7R alpha/CD127 Monoclonal specifically detects IL-7R alpha/CD127 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen IL-7R alpha/CD127
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon 40131
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Zusammensetzung Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
Gen-Alias CD127, CD127 antigen, CD127ILRA, CDW127, IL-7 R alpha, IL-7 receptor subunit alpha, IL7R, IL7R alpha, IL-7R subunit alpha, IL7RA, IL-7RA, IL-7R-alpha, interleukin 7 receptor, interleukin 7 receptor alpha chain, interleukin 7 receptor isoform H5-6, interleukin-7 receptor subunit alpha
Gensymbole IL7R
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human IL-7 R alpha Extracellular domain
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3575
Testspezifität Detects human IL-7 R alpha in Western blots. In Western blots, approximately 5% cross-reactivity was observed with recombinant human (rh) IL-10 R, rhIL-2 R beta , rhIL-5 R alpha , and rhIL-6 R.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only (RUO)

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.