Learn More
Gibco™ Human IL-8 (CXCL8) (Monocyte-derived) Recombinant Protein
Artikelnummer. 10272833
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10272833 25 μg 1 Stück
10282833 50 μg 1 Stück
10477063 100 μg 1 Stück
10202553 1 mg 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10272833
Marke: Gibco™ PHC0884
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant IL8 Monocyte is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Human IL-8 (CXCL8) (Monocyte-derived) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL8 is chemotactic for all known types of migratory immune cells. IL8 also inhibits the adhesion of leukocytes to activated endothelial cells.
Shipping Condition: Wet Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 3576
Menge 25 μg
Gen-Alias IL-8 Monocyte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Store in refrigerator (2–8°C).
Versandbedingung Wet Ice
Expressionssystem E. coli
Proteinfamilie Chemokines & Receptors
Proteinform Recombinant, Ligand
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Interleukins
Forschungskategorie Immunology, Angiogenesis, Respiratory Research, Virology, Stem Cell Research, Inflammation
Produktlinie Gibco