Learn More
Gibco™ Human IL-8 (CXCL8) (Monocyte-derived) Recombinant Protein
Artikelnummer. 10477063
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
25 μg
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10477063
Marke: Gibco™ PHC0881
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Recombinant IL8 Monocyte is a bioactive protein intended for use in cell culture applications
Human IL-8 (CXCL8) (Monocyte-derived) Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IL8 is chemotactic for all known types of migratory immune cells. IL8 also inhibits the adhesion of leukocytes to activated endothelial cells.
Shipping Condition: Wet Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Gen-ID (Entrez) 3576
Molekulargewicht 8.6 kDa
Reinigungsverfahren Sequential Chromatography
Menge 100 μg
Gen-Alias IL-8 Monocyte
Spezies Human
Inhalt und Lagerung Store in refrigerator (2–8°C).
Klassifikation Carrier-Free
Endotoxin-Gehalt < 0.1 ng/μg
Masse 100 μg
Versandbedingung Wet Ice
Expressionssystem E. coli
Proteinfamilie Chemokines & Receptors
Proteinform Recombinant, Ligand
Form Lyophilized
Protein-Subtyp Interleukins
Forschungskategorie Immunology, Angiogenesis, Respiratory Research, Virology, Stem Cell Research, Inflammation
Produktlinie Gibco
Reinheits- oder Qualitätsgrad 95 %