Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-8 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit, 2. Generation
Artikelnummer. 15551197
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
20 x 96 Tests
2 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15551197 10 x 96 Tests 10 Stück
15521197 2 x 96 Tests 2 Stück
15531197 20 x 96 Tests 20 Stück
3 options
Artikelnummer. 15551197
Marke: Invitrogen™ 88808686
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet
  • Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
  • Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
  • Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
  • Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer
  • Assay-Verdünner. 5-fach konzentriert
  • Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
  • Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung
  • Analysezertifikat Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards.
Speziell entwickelt für die genaue und präzise Messung von IL-8-Proteinkonzentrationen aus Proben, einschließlich Serum-, Plasma- und Zellkulturüberständen. Dieses Kit der zweiten Generation hat eine erhöhte Empfindlichkeit mit einem Bereich von 2 bis 250 pg/ml.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-8 (IL-8) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-8.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
IL-8 (Interleukin-8) ist ein proinflammatorisches, aus 72 Aminosäuren bestehendes CXC-Chemokin namens CXCL8. Es wird von endothelialen Zellen sowie Monozyten sezerniert und agiert als wichtiger Chemoattraktant für Neutrophile, T-Zellen und Basophile. IL-8, das erstmals aus Osteosarkomzellen isoliert wurde, enthält das ELR-Motiv (N-terminale Glu-Leu-Arg-Aminosäuresequenz) und signalisiert über die Rezeptoren CXCR1 und CXCR2. In Krebsstudien wurde eine Rolle für IL-8 in der Angiogenese und im Tumorwachstum nachgewiesen. Zu den früheren Bezeichnungen für IL-8 gehören das neutrophil-aktivierende Protein 1 (NAP-1), das Granulozyten-chemotaktische Protein 1 (GCP-1), das von Monozyten stammende neutrophil-aktivierende Peptid (MONAP) und das Protein 3-10C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P10145
Assay-Bereich 2 bis 250 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 3576
Gensymbol GCP-1, GCP1, IL8, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, NAP-1, NAP1
Kitinhalt Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper, Nachweisantikörper: Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper, Standard: Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben, Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer, Assay-Verdünnungsmittel: 5-fach konzentriert, Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP, Substratlösung: Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung, Analysezertifikat: Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards., 96-Well-Platten: Corning Costar Flachbodenplatten (enthalten im Lieferumfang der Produktnr. Nummern, die mit -22 und -86 enden, enthalten), 96 Well Plate: High affinity 96-well plate (included with product Cat. Nos. ending in suffixes -22, -76, -86)
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 100 μl; Serum, 100 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Interleukin-8, CXCL8, NAP-I
Ziel Human
Prüfzeit 1 Std 45 Min
Gesamte Assay-Zeit 24 Std 30 Min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke