Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Human IL-8 ELISA Ready-SET-Go!™ Kit, 2. Generation
Beschreibung
Beinhaltet
- Capture-Antikörper: Vortitrierter, aufgereinigter Antikörper
- Nachweisantikörper. Vortitrierter, biotinkonjugierter Antikörper
- Standard. Rekombinantes Protein zur Erzeugung von Standardkurven und zur Kalibrierung von Proben
- Beschichtungspuffer 10x PBS ELISA-Beschichtungspuffer
- Assay-Verdünner. 5-fach konzentriert
- Nachweisenzym Vortitrierte Avidin-HRP
- Substratlösung. Tetramethylbenzidin (TMB)-Lösung
- Analysezertifikat Chargenspezifische Anweisungen für die Verdünnung von Antikörpern und Standards.
Das unbeschichtete ELISA-Kit für humanes Interleukin-8 (IL-8) enthält vorab aufeinander abgestimmte Antikörperpaare, Platten und Reagenzien für quantitative Enzyme-Linked Immunosorbent-Assays (ELISA) zum Nachweis und zur Quantifizierung der Konzentration des humanen Proteins IL-8.Waschpuffer und Stopplösung sind für die Durchführung der ELISA-Reaktion erforderlich und separat erhältlich.Funktionsprinzip der Methode ELISAs sind zur Messung der Zielmenge bestimmt, die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebunden ist.Ein zielspezifischer Antikörper wird über Nacht auf den Boden der Wells einer Mikrotiterplatte beschichtet.Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture).Durch Zugabe des zweiten (Detektor-)Antikörpers entsteht ein Sandwich, dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert, um ein messbares Signal zu erzeugen.Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P10145 |
| Assay-Bereich | 2 bis 250 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2 pg/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zielspezies | Human |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 3576 |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke