missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human Integrin alpha 4 beta 1 DuoSet ELISA

Artikelnummer. 30021149
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit (für 5 Platten)
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. Menge unitSize
30021149 1 Kit (für 5 Platten) 1 Set
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30021149

Marke: R&D Systems™ DY566805

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

kit contains the basic components required for the development of sandwich ELISAs to measure natural and recombinant human Integrin α4β1

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Assay-Bereich 125.00 to 8000 pg/mL
Produkttyp Solid Phase Sandwich ELISA
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA
Gen-ID (Entrez) 3676
Menge 1 Kit (für 5 Platten)
Lagerungsbedingungen Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym CD49d, IA4
Ziel Integrin alpha 4 beta 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.