missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Integrin alpha 5/CD49e Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18122891
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18122891 100 μg 100 Mikrogramm
18736078 25 μg 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18122891

Marke: R&D Systems MAB1864

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 2 publications

Integrin alpha 5/CD49e Monoclonal specifically detects Integrin alpha 5/CD49e in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Adhesion Activation, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Integrin alpha 5/CD49e
Anwendungen Flow Cytometry, Adhesion Activation, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 238307
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Adhesion Activation, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer P08648
Gen-Alias CD49 antigen-like family member E, CD49e, CD49e antigen, Fibronectin receptor subunit alpha, fibronectin receptor, alpha subunit, FNRAVLA5A, integrin alpha-5, Integrin alpha-F, integrin, alpha 5 (fibronectin receptor, alpha polypeptide), ITGA5, very late activation protein 5, alpha subunit, VLA-5, VLA-5 alpha
Gensymbole ITGA5
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Integrin alpha 5/CD49e Phe42-Tyr995 Accession # P08648
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3678
Testspezifität Detects human Integrin alpha 5/CD49e.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.