missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Islet-1 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human Islet-1 quantitates human Islet-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Islet-1.
Dieses Gen codiert ein Mitglied der Familie der LIM/Homeodomänen von Transkriptionsfaktoren. Das codierte Protein bindet unter anderem an die Enhancer-Region des Insulingens und spielt möglicherweise eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Insulingen-Expression. Das codierte Protein ist für die Entwicklung von Pankreaszelllinien von zentraler Bedeutung und könnte auch für die Erzeugung von Motoneuronen erforderlich sein. Mutationen dieses Gens sind mit dem Altersdiabetes bei Kindern und Jugendlichen assoziiert worden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Insulin-Gen-Enhancer-Protein ISL-1; insulinbezogenes Protein; ISL LIM Homeobox 1; Isl1; Isl-1; isl-1 Homeobox; ISL1 Transkriptionsfaktor LIM/Homeodomäne (Islet-1); ISL1 Transkriptionsfaktor, LIM/Homeodomäne; ISL1 Transkriptionsfaktor, LIM/Homeodomain 1; ISL-1=Homöobox; Islet 1; ISLET1; Islet-1; Lim-homeodomäne Protein Islet1 |
| Assay-Bereich | 0,1 bis 25 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,1 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P61371. |
| Gensymbol | ISL1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur